Få mere at vide
H-Val-Asp-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Val-Asp-OH |
| CAS | 20556-16-5 |
| Molekylær formel | C9H16N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O5/c1-4(2)7(10)8(14)11-5(9(15)16)3-6(12)13/h4-5,7H,3,10H2,1-2H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.23 |
| Formel vægt | 232.1059 |