missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Trp-Phe-OH, TRC

Artikelnummer. 30406922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406922 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH218605500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Trp-Phe-OH
CAS 6686-02-8
Molekylær formel C20 H21 N3 O3
Mængde 500 mg
Synonym L-Tryptophyl-L-phenylalanine, 14: PN: JP2014079213 TABLE: 2 claimed sequence, 2: PN: WO2013070776 PAGE: 109 claimed sequence, Tryptophanylphenylalanine, Tryptophylphenylalanine
InChI formel InChI=1S/C20H21N3O3/c21-16(11-14-12-22-17-9-5-4-8-15(14)17)19(24)23-18(20(25)26)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,16,18,22H,10-11,21H2,(H,23,24)(H,25,26)/t16-,18-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]-3-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 351.399
Formel vægt 351.158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.