Få mere at vide
Erlab H2O2 Bio-dekontamineringssystem, Droit
Artikelnummer. 31794037 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Materiale:
Epoxybelagt stål
Artikelnummer. Materiale
31794037 Epoxybelagt stål
1 options
Artikelnummer. 31794037 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORT000071/D
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Hydrogenperoxid-biodekontamineringsteknologi kan effektivt eliminere selv de mest modstandsdygtige mikroorganismer fra kammerets arbejdsvolumen. En pålidelig, automatiseret og validerbar løsning designet til at opfylde de højeste standarder for hygiejne, kvalitet og sikkerhed.
  • Udstyr og muligheder for Erlab kabinetter og sikkerhedsskabe: Dette udstyr kompletterer og tilpasser Erlab kanalløse kabinetter og mikrobiologiske sikkerhedsskabe til de specifikke krav i hvert laboratorium. Hver mulighed er designet og valideret til Erlab at kunne integreres uden at gå på kompromis med udstyrets indeslutnings- og beskyttelsesegenskaber.
  • Designet og valideret af Erlab:
    • Komponenter konstrueret til et specifikt kabinet eller kabinetreference
    • Integration, der bevarer luftstrøm, indeslutning og operatørbeskyttelse
    • Materialer udvalgt til kemisk og biologisk resistens og nem dekontaminering
    • Kompatibel med Erlab forbundne overvågnings- og sikkerhedsprogrammer
  • Tilpas din arbejdsstation til dine protokoller: Udtagningsmuligheder, forrude og adgangsløsninger, dekontamineringssystemer, tætningstilbehør og indvendige installationer gør det muligt at konfigurere arbejdsstationen til de håndterede produkter, udstyret installeret inde i kabinettet og den ergonomi, operatøren kræver.
  • Installationen er designet til at blive udført hurtigt uden at påvirke certificeringen af udstyret, når det udføres efter Erlab instruktionerne.
  • Vigtige fordele:
    • Fabriksvalideret mulighed, fuldt kompatibel med måludstyret.
    • Opretholder ydeevne inden for inddæmning og operatørbeskyttelse.
    • Materialer egnet til laboratoriekemiske og biologiske miljøer.
    • Forbedrer ergonomi, alsidighed og brugervenlighed.
    • Hurtig installation uden at påvirke udstyrscertificeringen.
Tekniske data
Produkttype Indeslutning af udstyr
Materiale Epoxybelagt stål