Få mere at vide
Bochem™ H-form stativ
Artikelnummer. 10299160
Højde (metrisk):
1000 mm
Artikelnummer. 10299160
Brand: Bochem™ B08547161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ H-Shape Stand inkluderer en støbejernsgrøn lakeret bundplade.
  • H-form
  • Grøn lak
Tekniske data
Materiale Støbejern
Højde (metrisk) 1000 mm
Længde (metrisk) 420 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Inkluderer Én stang i rustfrit stål 1000 x 16 mm (L x B), skive, møtrik