missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Resorcinol Disodium salt, TRC

Artikelnummer. 30413237
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413237 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR145130250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Resorcinol Disodium salt
CAS 63589-22-0
Molekylær formel C16 H10 N2 Na2 O9 S2
Mængde 250 mg
Synonym Sodium 1-(2,4-dihydroxyphenylazo)-8-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O9S2.2Na/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13;;/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
SMIL Oc1ccc(\N=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])c(O)c1
IUPAC navn [4-[(E)-(2,4-dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-7-sodiooxysulfonylnaphthalen-2-yl]sulfonyloxysodium
Molekylvægt (g/mol) 484.368
Formel vægt 483.962
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.