missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
H-PRO-PHE-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-PRO-PHE-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3/c17-13(11-7-4-8-15-11)16-12(14(18)19)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 262.1317 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?