missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Pro-NHEt Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30424868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424868 100 mg
30421074 10 mg
30416911 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP839230100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58107-62-3
Molekylær formel C7H14N2O . HCl
Molekylvægt (g/mol) 178.66
IUPAC navn (2S)-N-ethylpyrrolidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL Cl.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Pro-NHEt Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-8-7(10)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H/t6-;/m0./s1
Formel vægt 178.0873
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.