missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
H-Pro-Ala-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Pro-Ala-OH |
| CAS | 6422-36-2 |
| Molekylær formel | C8H14N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(8(12)13)10-7(11)6-3-2-4-9-6/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC([C@@H]1CCCN1)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.1004 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?