Få mere at vide
MedChemExpress H-Phe-Phe-OH
Artikelnummer. 16459326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16459326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16459326 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW007970
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress H-Phe-Phe-OH is a peptide made of two phenylalanine molecules; Phenylalanine is an essential amino acid and the precursor for the amino acid tyrosine.
Tekniske data
Renhed 97.0%
CAS 2577-40-4
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekylvægt (g/mol) 312.36 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed 80% Acetic acid/water : 50 mg/mL (160.07 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)