Få mere at vide
H-Met-Met-Met-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Met-Met-Met-OH |
| CAS | 14486-15-8 |
| Molekylær formel | C15H29N3O4S3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-Methionine, N-(N-L-methionyl-L-methionyl)-, Methionine, N-(N-L-methionyl-L-methionyl)-, L- (8CI), L-Methionyl-L-methionyl-L-methionine, Trimethionine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H29N3O4S3/c1-23-7-4-10(16)13(19)17-11(5-8-24-2)14(20)18-12(15(21)22)6-9-25-3/h10-12H,4-9,16H2,1-3H3,(H,17,19)(H,18,20)(H,21,22)/t10-,11-,12-/m0/s1 |
| SMIL | CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.6 |
| Formel vægt | 411.132 |