Få mere at vide
H-Met-Asp-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Met-Asp-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O5S/c1-17-3-2-5(10)8(14)11-6(9(15)16)4-7(12)13/h5-6H,2-4,10H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 264.078 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |