missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-18(2,3)24-16(21)15(19)11-7-8-12-20-17(22)23-13-14-9-5-4-6-10-14;/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13,19H2,1-3H3,(H,20,22);1H/t15-;/m0./s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 372.1816 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?