missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30464689
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464689 250 mg
30475834 100 mg
30480970 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL488850250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5978-22-3
Molekylær formel C18H29ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 372.89
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate;hydrochloride
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-18(2,3)24-16(21)15(19)11-7-8-12-20-17(22)23-13-14-9-5-4-6-10-14;/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13,19H2,1-3H3,(H,20,22);1H/t15-;/m0./s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 372.1816
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.