Få mere at vide
MedChemExpress H-Lys-Trp-Lys-OH
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 38579-27-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.57 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (217.12 mM∣Need ultrasonic) |