missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Lys(Me)2-OH Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30467961
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467961 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL48883050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Lys(Me)2-OH Hydrochloride
CAS 79416-87-8
Molekylær formel C8H18N2O2 . HCl
Mængde 50 mg
Synonym L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), N6,N6-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, (2S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid monohydrochloride, (S)-6-(Dimethylamino)-2-aminohexanoic acid monohydrochloride, Dimethyllysine hydrochloride, N,N-Dimethyllysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyllysine hydrochloride, Nε-Dimethyl-L-lysine hydrochloride, Nε-Dimethyllysine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
SMIL Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 210.7
Formel vægt 210.1135
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.