Få mere at vide
H-Lys(Boc)OMe hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30465274
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30465274 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30465274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL487915250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-Lys(Boc)OMe hydrochloride
CAS 2389-48-2
Molekylær formel C12 H24 N2 O4 . H Cl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 296.791
Formel vægt 296.15