Få mere at vide
H-Lys(Boc)OMe hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Lys(Boc)OMe hydrochloride |
| CAS | 2389-48-2 |
| Molekylær formel | C12 H24 N2 O4 . H Cl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.791 |
| Formel vægt | 296.15 |