Få mere at vide
H-Lys(biotinyl)-OH, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31100512
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31100512 100 mg
31094339 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31100512 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116725100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-Lys(biotinyl)-OH
CAS 576-19-2
Molekylær formel C16H28N4O4S
MDL nummer MFCD00077319
Mængde 100 mg
SMIL O=C(O)[C@@H](N)CCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 372.48
Procent renhed 98%