Få mere at vide
H-Leu-leu-OMe hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Leu-leu-OMe hydrochloride |
| CAS | 6491-83-4 |
| Molekylær formel | C13H27ClN2O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26N2O3.ClH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H/t10-,11-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.82 |
| Formel vægt | 294.171 |