missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Leu-leu-OMe hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30474126
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474126 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474126 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3308051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Leu-leu-OMe hydrochloride
CAS 6491-83-4
Molekylær formel C13H27ClN2O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H26N2O3.ClH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H/t10-,11-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
IUPAC navn methyl (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 294.82
Formel vægt 294.171
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.