Få mere at vide
H-L-MeThr-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-L-MeThr-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 133.0739 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |