Få mere at vide
H-HoArg-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439336 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008385
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-HoArg-OH
CAS 156-86-5
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H16N4O2
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (531.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL [H][C@](N)(CCCCNC(N)=N)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism