Få mere at vide
H-Gly-Tyr-OH, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Gly-Tyr-OH |
| CAS | 658-79-7 |
| Molekylær formel | C11H14N2O4 |
| MDL nummer | MFCD00008126 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O)CN |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Procent renhed | 98% |