Få mere at vide
H-Gly-Pro-Hyp-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Gly-Pro-Hyp-OH |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N3O5/c13-5-10(17)14-3-1-2-8(14)11(18)15-6-7(16)4-9(15)12(19)20/h7-9,16H,1-6,13H2,(H,19,20)/t7-,8+,9+/m1/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 285.1325 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |