Få mere at vide
MedChemExpress H-Gly-Gly-Pro-OH
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.0% |
| CAS | 14379-76-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Glycyl-glycyl-L-proline |