Få mere at vide
MedChemExpress H-Gly-Gly-Pro-OH
Artikelnummer. 16424548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16424548 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16424548 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY111922
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress H-Gly-Gly-Pro-OH is a peptide with 3 amino acid.
Tekniske data
Renhed 97.0%
CAS 14379-76-1
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 229.23 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Glycyl-glycyl-L-proline