Få mere at vide
H-Glu(OtBu)-OMe.HCl, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Glu(OtBu)-OMe.HCl |
| CAS | 6234-01-1 |
| Molekylær formel | C10H20ClNO4 |
| MDL nummer | MFCD00153438 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(OC)[C@@H](N)CCC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.72 |
| Procent renhed | 98% |