Få mere at vide
H-Glu(otbu)-nh2 hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30240888
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240888 500 mg
30240594 250 mg
30240882 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG598243500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108607-02-9
Molekylær formel C9H18N2O3 .HCl
Molekylvægt (g/mol) 238.71
Synonym (4S)-4,5-diamino-5-oxo-1,1-dimethylethyl Ester Pentanoic Acid Monohydrochloride;
IUPAC navn tert-butyl (4S)-4,5-diamino-5-oxopentanoate;hydrochloride
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(=O)N
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale H-Glu(otbu)-nh2 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-7(12)5-4-6(10)8(11)13;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,13);1H/t6-;/m0./s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 238.1084
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.