Få mere at vide
H-Glu(OEt)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Glu(OEt)-OH |
| CAS | 1119-33-1 |
| Molekylær formel | C7H13NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Ethyl L-Glutamate, Ethyl L-Glutamate, L-Glutamic Acid gamma-Ethyl Ester, NSC 156977, NSC 16885, gamma-Ethyl L-Glutamate, gamma-Ethyl Glutamate, gamma-Monoethyl Glutamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4/c1-2-12-6(9)4-3-5(8)7(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-ethoxy-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0845 |