Få mere at vide
Thermo Scientific™ H-Flex HS4 Svingende skovlrotor med SlideCoat til 4 L General Purpose X Pro og ST Plus Centrifuger
Artikelnummer. 17100579 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 17100579
Brand: Thermo Scientific™ 75003330
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spin mere med mindre! Høj ydeevne og fleksibilitet, alt-i-en H-Flex HS4 rotor.
Uanset om det er kliniske og diagnostiske applikationer eller cellekultur og anden forskning, spin nu koniske rør, blodrør og mikroplader i én rotor ved 7197xg i 4 L højtydende centrifuger til generelle formål.
    • Auto-Lock muliggør hurtige rotorudskiftninger med én hånd
    • Spinder blodrør, koniske rør og mikroplader uden at skifte rotor eller spande
    • Få resultater hurtigere uden at skulle skifte hardware
    • Begræns rotorvedligeholdelse og kontamineringspotentiale med slide-coat-teknologi, der eliminerer behovet for fedt og smøremidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 16 x 50 mL eller 36 x 15 mL koniske rør, 66 x 10 mL eller 84 x 5/7 mL blodrør
Maks. RCF 7,197 x g
Maks. Hastighed 6,100 rpm
Til brug med (udstyr) Sorvall X4 Pro, Sorvall X4 F Pro, Multifuge X4 Pro, Multifuge X4 F Pro, Sorvall ST4 Plus, Sorvall ST4F Plus, Megafuge ST4 Plus, Megafuge ST4F Plus
Inkluderer Forrude, rotorkryds og skovle, 10 mikrobrønds mikroplader, 2 dybbrøndsplader
Bioindeslutning Ja