Få mere at vide
Thermo Scientific™ H-Flex 1 Svingende skovlrotor og tilbehør
Artikelnummer. 16565311 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33x10/12mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaske/Centrilab Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Låg, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Cross
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor mikropladeadapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskovle, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorudskiftning O-ringe, sæt/2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
16565311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor mikropladeadapter, sæt/2 -
16525311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, sæt/2 Pakke med 2
16535311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, sæt/2 -
16545311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33x10/12mL Adapter, sæt/2 Pakke med 2
16555311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, sæt/2 -
16575311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaske/Centrilab Adapter, sæt/2 -
16595301 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Cross -
16505311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskovle, sæt/2 -
16515311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Låg, sæt/2 -
16585311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorudskiftning O-ringe, sæt/2 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16565311 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6565.00 DKK
    5848.31 DKK / Pakke med 2
    Spare 716.69 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Spin mere med mindre! Høj kapacitet og fleksibilitet —alt sammen i et lille fodaftryk.
Spin mere med mindre! Hvad enten det drejer sig om kliniske og diagnostiske applikationer eller cellekultur og anden forskning, spin nu koniske rør, blodrør og mikroplader i én rotor til en generel centrifuge med lille fodaftryk. Høj kapacitet og fleksibilitet —alt sammen i et lille fodaftryk.
  • Auto-Lock og Click Seal bioindeslutningslåg muliggør hurtig, enhånds rotorudskiftning og låglåsning
  • Spinder blodrør, koniske rør og mikroplader uden at skifte rotor eller spande
  • Få resultater hurtigere uden at skulle skifte hardware
  • Begræns rotorvedligeholdelse og kontamineringspotentiale med slide-coat-teknologi, der eliminerer behovet for fedt og smøremidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor mikropladeadapter, sæt/2
Materiale Støbt polyamid nylon
Type Svingende spandrotor
Volumen 5 mikroplader af 1 Deepwell plade pr. adapter
Maks. Hastighed 4297
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend X1 og ST16-serien, Thermo Scientific Multifuge X1 og Megafuge 16 serie, Thermo Scientific SL 16-serien
Bioindeslutning Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde Sæt med 2