Få mere at vide
Thermo Scientific™ H-Flex 1 Svingende skovlrotor og tilbehør
Artikelnummer. 16535311 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33x10/12mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaske/Centrilab Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Låg, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Cross
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor mikropladeadapter, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskovle, sæt/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorudskiftning O-ringe, sæt/2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 16535311
Brand: Thermo Scientific™ 75003304
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spin mere med mindre! Høj kapacitet og fleksibilitet —alt sammen i et lille fodaftryk.
Spin mere med mindre! Hvad enten det drejer sig om kliniske og diagnostiske applikationer eller cellekultur og anden forskning, spin nu koniske rør, blodrør og mikroplader i én rotor til en generel centrifuge med lille fodaftryk. Høj kapacitet og fleksibilitet —alt sammen i et lille fodaftryk.
  • Auto-Lock og Click Seal bioindeslutningslåg muliggør hurtig, enhånds rotorudskiftning og låglåsning
  • Spinder blodrør, koniske rør og mikroplader uden at skifte rotor eller spande
  • Få resultater hurtigere uden at skulle skifte hardware
  • Begræns rotorvedligeholdelse og kontamineringspotentiale med slide-coat-teknologi, der eliminerer behovet for fedt og smøremidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, sæt/2
Materiale Støbt polyamid nylon
Type Svingende spandrotor
Volumen 18 x 15 mL konisk hver adapter
Maks. Hastighed 4297
Til brug med (udstyr) 75003300 H-Flex Rotor Cross og 75003301 skovle
Bioindeslutning Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde Sæt med 2