Beskrivelse
Spin mere med mindre! Hvad enten det drejer sig om kliniske og diagnostiske applikationer eller cellekultur og anden forskning, spin nu koniske rør, blodrør og mikroplader i én rotor til en generel centrifuge med lille fodaftryk. Høj kapacitet og fleksibilitet —alt sammen i et lille fodaftryk.
- Auto-Lock og Click Seal bioindeslutningslåg muliggør hurtig, enhånds rotorudskiftning og låglåsning
- Spinder blodrør, koniske rør og mikroplader uden at skifte rotor eller spande
- Få resultater hurtigere uden at skulle skifte hardware
- Begræns rotorvedligeholdelse og kontamineringspotentiale med slide-coat-teknologi, der eliminerer behovet for fedt og smøremidler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Låg, sæt/2 |
| Materiale | Støbt polyetherimid |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | Se Individuelle adapterkapaciteter |
| Maks. Hastighed | 4297 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1 og ST16-serien, Thermo Scientific Multifuge X1 og Megafuge 16 serie, Thermo Scientific SL 16-serien |
| Certificeringer/compliance | Biocontainment certificeret af CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Bioindeslutning | Ja, når det bruges sammen med spande |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar (uden O-ring) |
| Mængde | Sæt med 2 |