Få mere at vide
H-D-Trp-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493429
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16493429 1 g
1 options
Artikelnummer. 16493429 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012479
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-D-Trp-OH
CAS 153-94-6
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N2O2
Opløselighedsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (16.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(O)[C@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Mængde 1 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 98.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism