Få mere at vide
H-D-Glu-OBzl, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | H-D-Glu-OBzl |
| CAS | 79338-14-0 |
| Molekylær formel | C12H15NO4 |
| MDL nummer | MFCD00237065 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)CC[C@@H](N)C(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.25 |
| Procent renhed | 97% |