missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
H-D-Ala-phe-oh, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-D-Ala-phe-oh |
| CAS | 3061-95-8 |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | L-N-D-Alanyl-3-phenyl-alanine, N-D-Alanyl-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O3/c1-8(13)11(15)14-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2R)-2-aminopropanoyl]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.267 |
| Formel vægt | 236.116 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?