Få mere at vide
H-D-Ala-Gln-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-D-Ala-Gln-OH |
| CAS | 205252-36-4 |
| Molekylær formel | C8 H15 N3 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | D-Alanyl-L-glutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-5-amino-2-[[(2R)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.222 |
| Formel vægt | 217.106 |