Få mere at vide
H-D-Ala-D-Leu-OH TFA Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-D-Ala-D-Leu-OH TFA Salt |
| CAS | 67392-69-2 |
| Molekylær formel | C9 H18 N2 O3 . C2 H F3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3.C2HF3O2/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10;3-2(4,5)1(6)7/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14);(H,6,7)/t6-,7-;/m1./s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)N)C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2R)-2-[[(2R)-2-aminopropanoyl]amino]-4-methyl-pentanoic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.274 |
| Formel vægt | 316.1246 |