missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Beta-Ala-pNA HBr, TRC

Artikelnummer. 30323616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA614143100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Beta-Ala-pNA HBr
CAS 111196-17-9
Molekylær formel C9 H11 N3 O3 . HBr
Mængde 100 mg
Synonym 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Monohydrobromide, 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Hydrobromide, H-β-Ala-pNA HBr
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O3.BrH/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,13);1H
SMIL Br.NCCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamide;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 290.114
Formel vægt 289.006
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.