Få mere at vide
H-B Instrument™ Multi-probe termometer holder
Artikelnummer. 17551305
Skift visning
Længde (engelsk):
3 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17551305 3 tommer
1 options
Artikelnummer. 17551305 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B614007100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 DKK
    101.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.40 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kan klippes på enhver bægerside
  • Fremstillet af SUS304 rustfrit stål
  • Kan holde op til fire termometre på én gang med en udvendig dimension på 0,14 til 0,16 tommer. (3,5 til 4 mm)
  • Størrelse: 3L x 1,5 tommer. B (76 x 38 mm)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Klip på siden af ethvert bægerglas, holder op til fire termometer ad gangen
Længde (metrisk) 76 mm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Holder
Længde (engelsk) 3 tommer
Til brug med (udstyr) 3,5 til 4 mm multisonde termometer