Få mere at vide
H-B Instrument™ Høj præcision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Væske-i-glas-verifikationstermometre
Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-2 °C til +10 °C
-25 °C til +5 °C
15 °C til 30 °C
25 °C til 45 °C
95 °C til 115 °C
Nøjagtighed:
±0,2 °C
±0,4 °C
Til brug med (applikation):
Frysere
Inkubator
Køleskab
Ovn
Længde (metrisk) samlet:
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Beskrivelse
Hver vare har °0,2 C nøjagtighed (°0,4 C for højtemperaturmodellen), individuelle serienumre og en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST og DAkkS/PTB.
- Termometerfyld: Økologisk
- Divisioner: 0,1
- Flaskestørrelse: 60 ml
- Sporbar til DAkkS/PTB
- Ikke forhåndscertificeret
Certificeringer
NIST sporbar, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Væske |
| Flaske størrelse | 60 mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025:2005, NIST , DAkkS/PTB |
| Til brug med (applikation) | Ovn |
| Inkluderer | Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed, PFA Fluoropolymer coating |
| Længde (engelsk) Samlet | 7,9 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 200 mm |
| Termometer Fyld | Økologisk |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 95 °C |
| Vis mere |