Få mere at vide
H-B Instrument™ Høj præcision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Væske-i-glas-verifikationstermometre
Beskrivelse
Hver vare har °0,2 C nøjagtighed (°0,4 C for højtemperaturmodellen), individuelle serienumre og en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST og DAkkS/PTB.
- Termometerfyld: Økologisk
- Divisioner: 0,1
- Flaskestørrelse: 60 ml
- Sporbar til DAkkS/PTB
- Ikke forhåndscertificeret
Certificeringer
NIST sporbar, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Væske |
| Flaske størrelse | 60 mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025:2005, NIST , DAkkS/PTB |
| Til brug med (applikation) | Køleskab |
| Inkluderer | Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed, PFA Fluoropolymer coating |
| Længde (engelsk) Samlet | 7,1'' |
| Længde (metrisk) samlet | 180 mm |
| Termometer Fyld | Økologisk |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -2 °C |
| Vis mere |