Få mere at vide
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Præcisions væske-i-glas verifikationstermometre
Artikelnummer. 13039162
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +1 °C
10 °C til 45 °C
20 °C til 130 °C
Skala:
Celsius
Til brug med (udstyr):
Fryser
Inkubator
Ovn
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Skala Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13039162 -30 °C til +1 °C Celsius Fryser -
13079162 20 °C til 130 °C Celsius Ovn Hver
13059162 10 °C til 45 °C Celsius Inkubator Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13039162 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B610040300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    516.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.97 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-01-2027
For at verificere prøvetemperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne med sporbarhed til NIST™ og DAkkS .
Hver vare har en fluorpolymerbelægning for sikkerhed, individuelle serienumre og en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST og DAkkS .
Testet og kalibreret i triple-akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium mod udstyr, som kalibrering kan spores til NIST og DAkkS .
Certificeringer
NIST, DAkkS
garanti
Fem år begrænset. Se hbinstrument.com/conditions.php for detaljer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS/PTB
Til brug med (applikation) Kemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, petrokemiske laboratorier, farmaceutisk industri, medicinsk industri, producenter, mejerier, bryggerier og destillerier
Grad Præcision
Længde (engelsk) Samlet 5,3 tommer
Længde (metrisk) 135 mm
Længde (metrisk) samlet 135 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Produkttype Verifikationstermometer
Maks. Temperatur (engelsk) 33,8 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1 °C
Min. Temperatur (engelsk) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +1 °C
Til brug med (udstyr) Fryser
Nøjagtighed 0,5 °C
Underafdeling 0,5°
Skala Celsius