Få mere at vide
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Dry Block/Inkubator termometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4555064 Shop alle SP Scienceware produkter
Materiale:
Glas
Artikelnummer. 15722167
Brand: H-B Instrument™ B605100000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EnviroKleen™ -certificeret miljøvenlig med 100% ugiftig, ikke-farlig, biologisk nedbrydelig væskefyld. H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Tørblok/inkubatortermometre er 175 mm (6,9 tommer) væske-i-glas, 35 mm dyktermometre.
  • USA lavet termometre inkl Enviro-Safe™ grøn væske mod hvidt bagglas
  • EnviroKleen™ -certificeret miljøvenlig og pakket i genanvendelig Safety-Pak™ emballage
  • Har samme nøjagtighed som lignende kviksølvtermometre, med pileindikatorer påtrykt glasset ved 25, 30, 37 og 56 °C
  • Individuelt serialiseret og testet i et tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory
  • Internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA
  • Flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
  • Mfr. Ingen. B60510-0100 har PFA fluoropolymer sikkerhedsbelægning for at holde væske og glas indkapslet i tilfælde af brud
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Længde (engelsk) Samlet 6,9 tommer.
Længde (metrisk) samlet 175 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Produkttype Dry Block/Inkubator termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 57 °C
Min. Temperatur (metrisk) 24 °C
Temperaturområde (metrisk) 24 °C til 57 °C
Nøjagtighed 0,5 °C
Underafdeling 0,5 °C
Nedsænkningslængde 35 mm