Få mere at vide
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Dry Block/Inkubator termometre
Shop alle SP Scienceware produkter
Materiale:
Glas
Beskrivelse
- USA lavet termometre inkl Enviro-Safe™ grøn væske mod hvidt bagglas
- EnviroKleen™ -certificeret miljøvenlig og pakket i genanvendelig Safety-Pak™ emballage
- Har samme nøjagtighed som lignende kviksølvtermometre, med pileindikatorer påtrykt glasset ved 25, 30, 37 og 56 °C
- Individuelt serialiseret og testet i et tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory
- Internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA
- Flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
- Mfr. Ingen. B60510-0100 har PFA fluoropolymer sikkerhedsbelægning for at holde væske og glas indkapslet i tilfælde af brud
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST |
| Længde (engelsk) Samlet | 6,9 tommer. |
| Længde (metrisk) samlet | 175 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Produkttype | Dry Block/Incubator Termometer, PFA Coated |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 57 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 24 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | 24 °C til 57 °C |
| Nøjagtighed | 0,5 °C |
| Vis mere |