Få mere at vide
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Individuelt kalibreret miljøvenligt præcision væske-i-glas termometer
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
- EnviroKleen™ certificeret termometer har grønt, ikke-giftigt, biologisk nedbrydeligt, Enviro-Safe væske mod blyfrit, hvidt bagglas
- Kalibreret ved 3 punkter (0, 37 og 56 °C)
- Opfylder regerings-, uddannelses- og industrimandater til at købe“ Grøn” produkter
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Certificeringer
Indeholder en individuel termometerkalibreringsrapport, der angiver rettelser til en tiendedel af den mindste division, unikt rapportnummer og NIST standarder, der anvendes til kalibreringen. Individuelt serialiseret og lavet i USA .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Indeholder en individuel termometerkalibreringsrapport, der angiver rettelser til en tiendedel af den mindste division, unikt rapportnummer og NIST standarder, der anvendes til kalibreringen. Individuelt serialiseret og lavet i USA . |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier. |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (engelsk) Samlet | 16,5 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 420 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 61 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -1 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -1 °C til +61° C |
| Nøjagtighed | ±0,5 °C |
| Underafdeling | 0,1 °C |
| Vis mere |