Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) og Baume almindelig form hydrometre: til tunge og lette væsker
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Nøjagtighed:
±0,02
Description
- Mål specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) af væsker, der er lettere end eller tungere end vand i området 0,700 til 2,00, og Baume i forskellige områder
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: på 15 °C (60 °F)
- Andre modeller fås specifikt til væsker, der er lettere end vand eller væsker, der er tungere end vand
Anvendes i kemi-, farmakologi-, fødevare- og drikkevare- og stivelsesindustrien for at nævne nogle få.
Certificeringer:
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Order Info
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Recommended Storage
Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | ±0,02 |
| Inkrementer | 0.02 |
| Certificeringer/compliance | Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Indhold og opbevaring | Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer. |
| Baume nøjagtighed | ±1° |
| Baume divisioner | 1° |
| Baume Range | 70 til 10° og 0 til 70° |
| Til brug med (applikation) | Til tunge og lette væsker. |
| Specifik gravitationsområde | 0,700 til 2,000 |