Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Saltlage i almindelig form hydrometre
Shop alle SP Scienceware produkter
Type:
Hydrometer (% efter mætning)
Hydrometer (vægtprocent)
Specifik gravitationsområde:
0 til 100 %
0 til 26,5 %
Nøjagtighed:
±0,5 %
±1 %
Inkrementer:
0.5%
1%
Beskrivelse
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 60 °F (15 °C)
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hydrometer (vægtprocent) |
| Nøjagtighed | ±0,5 % |
| Inkrementer | 0.5% |
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Indhold og opbevaring | Saltlagehydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer. |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i forskellige industrier, herunder mad, fiskeri og transport. |
| Specifik gravitationsområde | 0 til 26,5 % |