Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Sikkerhedsspecifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) Kombineret form termometre
Artikelnummer. p-4604582 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.220
Nøjagtighed:
±0,002
Inkrementer:
0.002
Artikelnummer. 16648972
Brand: H-B Instrument™ 0829763
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder den ekstra bekvemmelighed ved et lukket termometer med en temperaturskala på 0° til 150 °F
  • Mål specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) af en række væsker i forskellige intervaller fra 0,600 til 2,000
  • Overhold nøjagtighedskravene vedr ASTM termo-hydrometre
  • 381 mm (15 tommer) lang
  • Blyfri ballast og glas
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
  • Termometeret indeholder kviksølvfri blåsprit organisk væskefyld
  • Termometerinddelinger: 2°
  • Individuelt serialiseret
Ansøgninger:
Almindeligvis brugt i industrier som mad og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport, køling og mere.
Certificeringer:
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Opbevaring:
Kombinerede hydrometre skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Note:
Vedlagte termometre bør kun bruges som en generel reference. Til temperaturkritiske applikationer anbefales et kalibreret standardtermometer.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,002
Inkrementer 0.002
Certificeringer/compliance Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Længde (metrisk) 381 mm
Indhold og opbevaring Kombinerede hydrometre skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Til brug med (applikation) Almindeligvis brugt i industrier som mad og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport, køling og mere.
Specifik gravitationsområde 1.000 til 1.220