Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Sikkerhed præcision kombinerede form hydrometre, API
Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
19 til 31° API
29 til 41° API
39 til 51° API
9 til 21° API
Beskrivelse
- Overhold nøjagtighedskravene vedr ASTM termo-hydrometre
- 381 mm (15 tommer) lang
- Blyfri ballast og glas
- Temperaturstandardisering: 20 °C
- Termometeret indeholder kviksølvfri, blåsprit organisk væskefyld
- Termometerinddelinger: 2°
- Individuelt serialiseret
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Type | Sikkerhed API Kombineret form termo-hydrometer |
| Nøjagtighed | ±0,1° |
| Inkrementer | Hydrometer: 0,1° Termometer: 2° |
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST |
| Længde (metrisk) | 381 mm |
| Inkluderer | Flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST |
| Indhold og opbevaring | Hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer |
| Ballast type | Blyfri |
| Til brug med (applikation) | Måling af den relative massefylde (vægtfylde) af olie og olierelaterede produkter |
| Vis mere |